2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502453-250MG PC502453-1G PC502453-5G
APOSPC502453-250MGEA 2150 NOK
APOSPC502453-250MG APOSPC502453-1G APOSPC502453-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₃
MW: 242,1 g/mol
MDL nummer: MFCD31561155
CAS-nummer: 2244077-26-5