2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502488-250MG PC502488-1G PC502488-5G
APOSPC502488-250MGEA 2150 NOK
APOSPC502488-250MG APOSPC502488-1G APOSPC502488-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₃
MW: 242,1 g/mol
MDL nummer: MFCD31561163
CAS-nummer: 2244076-73-9