6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 11425 NOK
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₂S
MW: 275,094 g/mol
MDL nummer: MFCD07701147
CAS-nummer: 826995-57-7