Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC99415-1G PC99415-5G PC99415-10G
APOSPC99415-1GEA 1825 NOK
APOSPC99415-1G APOSPC99415-5G APOSPC99415-10G
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate
Formel: C₈H₈ClFN₂O₂
MW: 218,6127 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD34471315
CAS-nummer: 2454397-74-9