7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502948-250MG PC502948-1G
APOSPC502948-250MGEA 4925 NOK
APOSPC502948-250MG APOSPC502948-1G
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrF₂N₃
MW: 248,03 g/mol
MDL nummer: MFCD31922795
CAS-nummer: 2331325-26-7