N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 2150 NOK
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formel: C₉H₁₀N₄S
MW: 206,27 g/mol
MDL nummer: MFCD32857216
CAS-nummer: 2594436-05-0