4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR13450-250MG OR13450-1G OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA 1075 NOK
APOSOR13450-250MG APOSOR13450-1G APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Smeltepunkt: 222 - 224 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02664472
CAS-nummer: 50536-49-7