4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 1900 NOK
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,9 g/mol
MDL nummer: MFCD30297369
CAS-nummer: 1870155-80-8