4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53388-250MG PC53388-1G PC53388-5G
APOSPC53388-250MGEA 1900 NOK
APOSPC53388-250MG APOSPC53388-1G APOSPC53388-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrFIO
MW: 328,9 g/mol
MDL nummer: MFCD18910206
CAS-nummer: 1379347-43-9