2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56991-250MG PC56991-1G PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA 1550 NOK
APOSPC56991-250MG APOSPC56991-1G APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrClF₄
MW: 277,44 g/mol
CAS-nummer: 2166961-38-0