6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56996-250MG PC56996-1G PC56996-5G
APOSPC56996-250MGEA 2150 NOK
APOSPC56996-250MG APOSPC56996-1G APOSPC56996-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄I
MW: 368,89 g/mol
CAS-nummer: 2383867-89-6