2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC57486-1G PC57486-5G
APOSPC57486-1GEA 7075 NOK
APOSPC57486-1G APOSPC57486-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₅O₂
MW: 214,09 g/mol
MDL nummer: MFCD34595684
CAS-nummer: 2383762-98-7