2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 11700 NOK
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,45 g/mol
MDL nummer: MFCD24119836
CAS-nummer: 1529288-48-9