2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC57728-250MG PC57728-1G PC57728-5G
APOSPC57728-250MGEA 2150 NOK
APOSPC57728-250MG APOSPC57728-1G APOSPC57728-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,02 g/mol
MDL nummer: MFCD32070685
CAS-nummer: 1783329-70-3