3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR019982-5G OR019982-10G OR019982-25G
APOSOR019982-5GEA 2150 NOK
APOSOR019982-5G APOSOR019982-10G APOSOR019982-25G
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine 97%
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,55 g/mol
MDL nummer: MFCD07375031
CAS-nummer: 98027-36-2