3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7784-1G PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA 7475 NOK
APOSPC7784-1G APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094442
CAS-nummer: 114214-45-8