2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxy-2-methyloxetane, 2-Methyl-2,4-epoxybutanoic acid
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 1775 NOK
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD22571611
CAS-nummer: 1305207-92-4