4-Formyltetrahydropyran 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR31055-1G OR31055-5G OR31055-25G
APOSOR31055-1GEA 270 NOK
APOSOR31055-1G APOSOR31055-5G APOSOR31055-25G
4-Formyltetrahydropyran 90%
4-Formyltetrahydropyran
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1424 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03425264
CAS-nummer: 50675-18-8