4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR31056-1G OR31056-5G OR31056-10G
APOSOR31056-1GEA 735 NOK
APOSOR31056-1G APOSOR31056-5G APOSOR31056-10G
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
4-Acetyl-1-naphthoic acid
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
MDL nummer: MFCD24480081
CAS-nummer: 131986-05-5