2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 2150 NOK
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Formel: C₉H₈BrNO₂
MW: 242,07 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD32669825
CAS-nummer: 2640734-80-9