2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR315840-250MG OR315840-1G OR315840-5G
APOSOR315840-250MGEA 2350 NOK
APOSOR315840-250MG APOSOR315840-1G APOSOR315840-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,09 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD32669826
CAS-nummer: 2640734-79-6