3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 2150 NOK
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD32669828
CAS-nummer: 1784977-63-4