2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR315847-250MG OR315847-1G OR315847-5G
APOSOR315847-250MGEA 2150 NOK
APOSOR315847-250MG APOSOR315847-1G APOSOR315847-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
MDL nummer: MFCD16778842
CAS-nummer: 1250297-02-9