3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR315853-250MG OR315853-1G
APOSOR315853-250MGEA 2700 NOK
APOSOR315853-250MG APOSOR315853-1G
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,54 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115406
CAS-nummer: 111283-90-0
FN: 3261
ADR: 8,III