1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
OR315862-250MG OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA 2975 NOK
APOSOR315862-250MG APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD26520323
CAS-nummer: 1823349-88-7