3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 2350 NOK
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32689353
CAS-nummer: 2296417-42-8