Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC909782-1G
APOSPC909782-1GEA 360 NOK
APOSPC909782-1G
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22559950
CAS-nummer: 1360934-51-5