Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 1700 NOK
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24107276
CAS-nummer: 1535973-93-3