5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 2700 NOK
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32219467
FN: 3276
ADR: 6.1,III