(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-boronic acid, (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
PC501601-1G
APOSPC501601-1GEA 1125 NOK
APOSPC501601-1G
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₄
MW: 201,92 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08706236
CAS-nummer: 190903-71-0