2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 2400 NOK
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Smeltepunkt: 186…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475816
CAS-nummer: 850033-39-5