Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 1775 NOK
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₃S
MW: 256,71 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00620636
CAS-nummer: 59812-35-0