(R)-(-)-Mandelic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 948 NOK
8.06914.0025 8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…132 °C
Tetthet: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >190 °C
MDL nummer: MFCD00064251
CAS-nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)