S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16019.0025 8.16019.0100
8.16019.0025EA 421 NOK
8.16019.0025 8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Kokepunkt: 245
Smeltepunkt: 220…222 °C
Tetthet: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064318
CAS-nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Indeks: 13,07871
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 222 °C (decomposition)
Molar Mass 115.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)