S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16019.0025
8.16019.0100
8.16019.0025EA
421
NOK
8.16019.0025
8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ MW: 115,13 g/mol Kokepunkt: 245 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 220…222 °C Tetthet: 1,35 g/cm³ (25 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00064318 CAS-nummer: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Indeks: 13,07871 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 1500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 220 - 222 °C (decomposition) |
Molar Mass | 115.13 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Density | 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |