cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
204910010 204910100
ACRO204910010EA 1300 NOK
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formel: C₅H₉NO₃
Smeltepunkt: 243 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005252
CAS-nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)