Petroleumbensin, 60…95 °C, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
87125.320EA 745 NOK
87125.320 87125.360 87125.460
Petroleumbensin, 60…95 °C, TECHNICAL
Petroleumbensin
Kokepunkt: 60…95 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –40 °C
Tetthet: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –21 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
FN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm