3-Acetylindole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Indolyl methyl ketone, 1-(3-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, Indol-3-yl methyl ketone
102590050 102590250
ACRO102590050EA 570 NOK
ACRO102590050 ACRO102590250
3-Acetylindole 97%
3-Acetylindole
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Kokepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 185…191 °C
MDL nummer: MFCD00005626
CAS-nummer: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
GC ≥96.0 %