2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, Zoxazolamine, 2-Amino-5-chloro-1,3-benzoxazole
103380050
103380250
103380010
ACRO103380050EA
935
NOK
ACRO103380050
ACRO103380250
ACRO103380010
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formel:
C₇H₅ClN₂O MW: 168,58 g/mol Kokepunkt: 309 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 180…185 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005770 CAS-nummer: 61-80-3 EINECS: 200-519-4 FN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 12,10328 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Off-white to yellow to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 185 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |