2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
103490100 103490500
ACRO103490100EA 1150 NOK
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Smeltepunkt: 219…226 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006090
CAS-nummer: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %