2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
104051000 104055000 104050025
ACRO104051000EA 1300 NOK
ACRO104051000 ACRO104055000 ACRO104050025
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Kokepunkt: 151 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 108…110 °C
Tetthet: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004678
CAS-nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
FN: 3259
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,00447
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on anhydrous substance)