2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
104090100 104091000
ACRO104090100EA 380 NOK
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 155…160 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00006101
CAS-nummer: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %