11-Aminoundecanoic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 11-Aminoundecylic acid
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 485 NOK
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
11-Aminoundecanoic acid 97%
11-Aminoundecanoic acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
MW: 201,31 g/mol
Kokepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 187…190 °C
MDL nummer: MFCD00008150
CAS-nummer: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %