Benzofuran 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
105480100 105480500
ACRO105480100EA 865 NOK
ACRO105480100 ACRO105480500
Benzofuran 99.5%
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: < –18 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005847
CAS-nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,01089
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %