Benzoxazole 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Benzoxazole
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 855 NOK
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazole 97+%
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Kokepunkt: 182…185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27…30 °C
Tetthet: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005765
CAS-nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)