1-Phenyl-1,3-butandione 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
105690500 105692500
ACRO105690500EA 830 NOK
ACRO105690500 ACRO105692500
1-Phenyl-1,3-butandione 98%
1-Phenyl-1,3-butandione
Formel: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
MW: 162,19 g/mol
Kokepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008786
CAS-nummer: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %