N-(2-Bromoethyl)phthalimide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
106970250 106971000
ACRO106970250EA 530 NOK
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-Bromoethyl)phthalimide 97%
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Kokepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 81…84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005902
CAS-nummer: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)