N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
107390250 107391000
ACRO107390250EA 525 NOK
ACRO107390250 ACRO107391000
N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98%
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Kokepunkt: 433 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…76 °C
MDL nummer: MFCD00005904
CAS-nummer: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %