trans-Cinnamaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 1025 NOK
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldehyde 99%
trans-Cinnamaldehyde
Formel: C₉H₈O
Kokepunkt: 250…252 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007000
CAS-nummer: 14371-10-9
Merck Indeks: 12,02319
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol