Dibenzothiophene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dibenzo[b,d]thiophene
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 645 NOK
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophene 98%
Dibenzothiophene
Formel: C₁₂H₈S
MW: 184,26 g/mol
Kokepunkt: 332…333 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 97…100 °C
Tetthet: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flash punkt: 170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004969
CAS-nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %