4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-one
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 695 NOK
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formel: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016733
CAS-nummer: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %